(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, 4-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl chloride
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 383 DKK
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₂S
Molekylvægt: 258.65 g/mol
Smeltepunkt: 103…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631932
CAS-nummer: 163295-75-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 II