[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-2-thiol
PC4917-1G PC4917-500MG
APOSPC4917-1GEA 5010 DKK
APOSPC4917-1G APOSPC4917-500MG
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₂ClF₃N₄OS
Molekylvægt: 352.77 g/mol
Smeltepunkt: 219…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215163
CAS-nummer: 338794-80-2