2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-bromo-5-fluoropyrimidine
PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 458 DKK
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09835164
CAS-nummer: 947533-45-1