1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4916-1G PC4916-500MG
APOSPC4916-1GEA 7340 DKK
APOSPC4916-1G APOSPC4916-500MG
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formel: C₁₃H₉ClF₃N₅O₂
Smeltepunkt: 215…217 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172995
CAS-nummer: 338409-11-3