3-(Difluoromethyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49148-1G PC49148-250MG PC49148-5G
APOSPC49148-1GEA 4000 DKK
APOSPC49148-1G APOSPC49148-250MG APOSPC49148-5G
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
3-(Difluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384830
CAS-nummer: 368-99-0