2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 13950 DKK
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199287
CAS-nummer: 1374659-38-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III