5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 436 DKK
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Smeltepunkt: 35…40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11977429
CAS-nummer: 845827-13-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III