2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 1990 DKK
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Massefylde: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525493
CAS-nummer: 1204295-87-3