1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49128-25G PC49128-5G PC49128-1G
APOSPC49128-25GEA 2100 DKK
APOSPC49128-25G APOSPC49128-5G APOSPC49128-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formel: C₁₀H₁₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10566554
CAS-nummer: 211108-50-8