2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4912-1G PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA 1720 DKK
APOSPC4912-1G APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Formel: C₈H₈ClF₃N₄O
Smeltepunkt: 161…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141298
CAS-nummer: 446276-13-7