5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC49119-1G PC49119-250MG
APOSPC49119-1GEA 1450 DKK
APOSPC49119-1G APOSPC49119-250MG
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Molekylvægt: 273.0592 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12198142
CAS-nummer: 1084953-47-8