4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49117-1G PC49117-250MG PC49117-5G
APOSPC49117-1GEA 567 DKK
APOSPC49117-1G APOSPC49117-250MG APOSPC49117-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277488
CAS-nummer: 18706-25-7