1-Bromo-5-fluoropentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC49114-1G
PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA
985
DKK
APOSPC49114-1G
APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Formel:
C₅H₁₀BrF Molekylvægt: 169.037 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01709395 CAS-nummer: 407-97-6 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |