2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4911-1G PC4911-500MG PC4911-5G
APOSPC4911-1GEA 4000 DKK
APOSPC4911-1G APOSPC4911-500MG APOSPC4911-5G
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Formel: C₁₆H₉ClF₃N
Molekylvægt: 307.71 g/mol
Smeltepunkt: 102…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793215
CAS-nummer: 339013-58-0