2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 1020 DKK
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈FNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800666
CAS-nummer: 199590-69-7