4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 785 DKK
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₈FNO
Smeltepunkt: 45…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077536
CAS-nummer: 450-91-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III