3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49080-1G PC49080-5G PC49080-250MG
APOSPC49080-1GEA 208 DKK
APOSPC49080-1G APOSPC49080-5G APOSPC49080-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C8H5F3N2
Molekylvægt: 186.1339 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09955455
CAS-nummer: 49674-28-4