2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 3100 DKK
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Smeltepunkt: 53…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115964
CAS-nummer: 886500-08-9