4,5-Difluoro-m-toluic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49065-1G PC49065-5G PC49065-250MG
APOSPC49065-1GEA 1020 DKK
APOSPC49065-1G APOSPC49065-5G APOSPC49065-250MG
4,5-Difluoro-m-toluic acid
4,5-Difluoro-m-toluic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832332
CAS-nummer: 1017778-60-7