2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49063-10G PC49063-25G PC49063-5G
APOSPC49063-10GEA 1810 DKK
APOSPC49063-10G APOSPC49063-25G APOSPC49063-5G
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
Molekylvægt: 259.4500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08459291
CAS-nummer: 857061-44-0