4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 959 DKK
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
Kogepunkt: 60 °C/0,2mmHg
Smeltepunkt: 22…24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448258
CAS-nummer: 1701-25-3