1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49038-1G PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA 610 DKK
APOSPC49038-1G APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Formel: C₅H₉F₃O
Kogepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00462511
CAS-nummer: 382-02-5