Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4903-1G PC4903-500MG
APOSPC4903-1GEA 6000 DKK
APOSPC4903-1G APOSPC4903-500MG
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₃F₃N₂O₄
Molekylvægt: 342.28 g/mol
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664767
CAS-nummer: 338761-34-5