3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49011-1G PC49011-250MG PC49011-5G
APOSPC49011-1GEA 6590 DKK
APOSPC49011-1G APOSPC49011-250MG APOSPC49011-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261256
CAS-nummer: 935534-48-8