α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
PC4892-100G PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA 491 DKK
APOSPC4892-100G APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen 98%
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen
Formel: C₇H₄F₃I
Molekylvægt: 272.01 g/mol
Kogepunkt: 185…186 °C/745mmHg
Smeltepunkt: 17…17.5 °C
Massefylde: 1.851 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039398
CAS-nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4