α,α,α-Trifluor-2-iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G PC4890-100G PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA 285 DKK
APOSPC4890-10G APOSPC4890-100G APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluor-2-iodtoluen 98%
α,α,α-Trifluor-2-iodtoluen
Formel: C₇H₄F₃I
Molekylvægt: 272.01 g/mol
Kogepunkt: 197…198 °C
Massefylde: 1.936 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001041
CAS-nummer: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II