α-Brom-2-(difluormethoxy)toluen, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 2400 DKK
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluen, Technical Grade
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190103
CAS-nummer: 85684-64-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II