2,5-Difluorbenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48832-100G PC48832-250G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 654 DKK
APOSPC48832-100G APOSPC48832-250G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorbenzaldehyd 95%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010327
CAS-nummer: 2646-90-4
UN nummer: 1989
ADR: 3,III