3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48830-1G PC48830-5G
APOSPC48830-1GEA 1210 DKK
APOSPC48830-1G APOSPC48830-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrFIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800805
CAS-nummer: 217816-66-5