1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48790-1G PC48790-250MG
APOSPC48790-1GEA 2070 DKK
APOSPC48790-1G APOSPC48790-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₃H₁₁FN₂OS
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18157689
CAS-nummer: 217661-99-9