3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4879-1G PC4879-5G PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA 164 DKK
APOSPC4879-1G APOSPC4879-5G APOSPC4879-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
Kogepunkt: 224…225 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236225
CAS-nummer: 97582-88-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III