1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4878-1G PC4878-500MG
APOSPC4878-1GEA 7340 DKK
APOSPC4878-1G APOSPC4878-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Formel: C₁₁H₁₂ClF₃N₄O₂S
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00975544
CAS-nummer: 321433-74-3