(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48754-1G PC48754-5G
APOSPC48754-1GEA 1260 DKK
APOSPC48754-1G APOSPC48754-5G
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇FOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11841047
CAS-nummer: 1135283-78-1