4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 1430 DKK
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00170930
CAS-nummer: 57478-19-0