Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
PC48724-25G PC48724-5G PC48724-100G
APOSPC48724-25GEA 763 DKK
APOSPC48724-25G APOSPC48724-5G APOSPC48724-100G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Molekylvægt: 217.128 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368850
CAS-nummer: 84832-01-9