4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4869H-1G PC4869H-5G
APOSPC4869H-1GEA 305 DKK
APOSPC4869H-1G APOSPC4869H-5G
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047603
CAS-nummer: 23779-95-5