2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 273 DKK
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Smeltepunkt: 145…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042315
CAS-nummer: 33252-63-0