6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4867-1G PC4867-250MG
APOSPC4867-1GEA 218 DKK
APOSPC4867-1G APOSPC4867-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
Smeltepunkt: 233…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219858
CAS-nummer: 175203-87-9