7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4866-1G PC4866-5G
APOSPC4866-1GEA 175 DKK
APOSPC4866-1G APOSPC4866-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formel: C₁₀H₅F₃O₃
Smeltepunkt: 178…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037578
CAS-nummer: 575-03-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III