3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48653-25G PC48653-5G
APOSPC48653-25GEA 6270 DKK
APOSPC48653-25G APOSPC48653-5G
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Br₂FO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 870703-68-7