5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4862-1G PC4862-250MG
APOSPC4862-1GEA 273 DKK
APOSPC4862-1G APOSPC4862-250MG
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C6H3F3N2O3
Smeltepunkt: 158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276983
CAS-nummer: 99368-66-8