3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC48619-1G
PC48619-5G
APOSPC48619-1GEA
183
DKK
APOSPC48619-1G
APOSPC48619-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₅BClF₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11856039 CAS-nummer: 942069-65-0 |