2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4861-1G PC4861-5G
APOSPC4861-1GEA 164 DKK
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 189…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153193
CAS-nummer: 33252-64-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III