2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 317 DKK
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molekylvægt: 207.11
Kogepunkt: 92…94 °C/12mmHg
Massefylde: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009791
CAS-nummer: 400-99-7
EINECS: 206-927-9