6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 219 DKK
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₁H₈F₃NO
Smeltepunkt: 252…253 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153192
CAS-nummer: 1701-20-8