4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48582-1G
PC48582-250MG
APOSPC48582-1GEA
2340
DKK
APOSPC48582-1G
APOSPC48582-250MG
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₇BrFNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09878362 CAS-nummer: 749927-69-3 |