1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 4450 DKK
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Formel: C₅H₅F₃N₂O
Smeltepunkt: 129…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085094
CAS-nummer: 119022-51-4