2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4857-1G PC4857-5G PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA 164 DKK
APOSPC4857-1G APOSPC4857-5G APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₆H₅F₃N₂OS
Smeltepunkt: 176…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153191
CAS-nummer: 16097-62-4