3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 818 DKK
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesyre
3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesyre
Formel: C₇H₂ClF₃O₂
Smeltepunkt: 112…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153101
CAS-nummer: 101513-77-3