3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48524-1G PC48524-25G PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA 164 DKK
APOSPC48524-1G APOSPC48524-25G APOSPC48524-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185386
CAS-nummer: 581813-17-4